Learn More
Ansell Guanti in neoprene NeoTouch™, polsino esteso
Codice prodotto. 11791573 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11791573 Medium pezzi 100
12415070 Small pezzi 100
12435070 Large pezzi 100
11741583 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11791573 Fornitore Ansell N. del fornitore 25201080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15€
    27.95€ / pezzi 100
    Risparmia 16.20€
    36% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In neoprene. I guanti in neoprene Ansell™ NeoTouch™ hanno le punte delle dita testurizzate per una presa sicura sia in condizioni asciutte sia umide.
Manufactured from neoprene. Ansell NeoTouch™ Neoprene Gloves have textured fingertips to provide a secure grip in both dry and wet conditions.
  • Un'alternativa al lattice di gomma naturale che previene allergie di tipo I
  • Eccellente resistenza ad acidi, basi e alcool
  • L'esclusiva formulazione offre un comfort superiore
  • Per visite mediche
  • Grado alimentare - conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti (21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificazione/Conformità ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Applicazioni Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Yes
Materiale Neoprene
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Senza talco
Product Type Neoprene Gloves
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.16 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Grip Design Textured Fingers
Rivestimento interno Unlined
Modello 25-201 M 385680
Tipo di imballaggio Case
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Lunghezza (sistema imperiale) 11,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm