Learn More
Ansell Guanti in neoprene NeoTouch™, polsino esteso
Codice prodotto. 12435070
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12435070 Large pezzi 100
12415070 Small pezzi 100
11791573 Medium pezzi 100
11741583 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12435070 Fornitore Ansell N. del fornitore 25201090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.40€
    27.95€ / pezzi 100
    Risparmia 14.45€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In neoprene. I guanti in neoprene Ansell™ NeoTouch™ hanno le punte delle dita testurizzate per una presa sicura sia in condizioni asciutte sia umide.
Manufactured from neoprene. Ansell™ NeoTouch™ Neoprene Gloves have textured fingertips to provide a secure grip in both dry and wet conditions.
  • Neoprene formulation
  • Textured fingertips provide a secure grip in wet and dry environments
  • Chemical splash resistance to most acids and alcohols
  • Polymer coated for easy donning
  • Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificazione/Conformità ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Applicazioni Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Yes
Materiale Neoprene
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Neoprene Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.16 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Textured Fingers
Rivestimento interno Unlined
Modello 25-201 L 385681
Tipo di imballaggio Case
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Lunghezza (sistema imperiale) 11,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm