Learn More
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Nitrile Chemical Resistant Gloves
Codice prodotto. 12660862
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12660862 7 12 paia
12670862 8 12 paia
12680862 9 12 paia
12640862 10 12 paia
12650862 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12660862 Fornitore Ansell N. del fornitore 37676070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Nitrile gloves deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial.
  • High-performance nitrile compound
  • Protects against abrasions, cuts, snags and punctures
  • Does not contain protein allergens
  • Raised-diamond pattern for a secure grip on wet or slippery materials
  • Form-fitting fingers, contoured palm, and a tapered wrist create a comfortable, ergonomic fit
  • Flock-lining keeps hands cool and dry
  • Ideal for work in meat processing, parts degreasing, machining operations, wiping down parts and machinery, and handling hoses, belts and steel chains
  • Length: 13 in., Thickness: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 1149
Chlorinated Yes
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 0.0169 in.
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0169 in.
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Reversed Lozenge
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Lined
Modello 37-676 7 117721
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm