Learn More
MedChemExpress Anserine
Specifica
Specifica
| Purezza | 97.0% |
| CAS | 584-85-0 |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecolare | 240.26 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (416.22 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble) |