Learn More
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16438586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1067
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Specifica
Materiale o nome chimico Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20ClN3
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenazoline hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
SMILES [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Molecular Weight (g/mol) 301.81
Peso formulazione 301.81
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only