Learn More
Anthracen-9(10H)-one (Anthrone), Mikromol™
Codice prodotto. 30051339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051339 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051339 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0137.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Nomi componenti o analita Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 194.0732 g/mol