Learn More
Anthracene-9-carboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11447956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447956 10 g 10g
11457956 50 g 50g
11467956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14049.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
Solubility
Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene, chloroform, and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Notes
Store in room temperature. Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 723-62-6
Formula molecolare C15H10O2
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD00001257
InChI Key XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
IUPAC Name anthracene-9-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Anthracene-9-carboxylic acid
Punto di fusione ∼218°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 1875336
Informazioni di solubilità Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Peso formulazione 222.24
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Anthracenecarboxylic acid