Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthracene-9-carboxylic acid |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 723-62-6 |
| Punto di fusione | 213.0°C to 219.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C15H10O2 |
| Numero MDL | MFCD00001257 |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 09, 705 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Anthracene-9-carboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.