Learn More
Anthracene, 97%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anthracene is used as a source of dyestuffs and involved in the preparation of red dye alizarin. It is an organic semiconductor used as a scintillator for detectors of high energy photons, electrons and alfa particles. It is doped with polyvinyltoluene to prepare plastic scintillator. Further, it is used in the preparation of anthraquinone, wood preservatives, coating materials and pigments. In addition to this, it is used to prepare 1-hydroxyanthracene, 2-hydroxyanthracene and in 9,10-dihydroxyanthracene.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon tetrachloride and toluene. Slightly soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and hypochlorites.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthracene |
| Punto di fusione | 213°C to 216°C |
| Punti di ebollizione | 340°C to 342°C |
| Punto d'infiammabilità | 121°C (249°F) |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Beilstein | 1905429 |
| Indice di Merck | 14,682 |
| Peso formulazione | 178.23 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- Anthracene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Anthracene