Learn More
Anthracene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-60630
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Plastic bottle
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
anthracene
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
anthracene
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Anthracene
Nota nome 99%
Punto di fusione 215.0°C to 218.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 340.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 05,657
Fieser 12,290; 15,99; 16,13
Indice di Merck 15,674
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthracene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.