Learn More
Anthracene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthracene |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H |
| Peso formulazione | 178.0783 |