Learn More
Anthranilamide, 99+%
Codice prodotto. 10569610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10569610 5 g Bottiglia in vetro 5g
10050650 100 g Plastic bottle 100g
10530214 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10569610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104900050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-68-6
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00007981
InChI Key PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
IUPAC Name 2-aminobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Anthranilamide
Punto di fusione 111.0°C to 114.0°C
Punti di ebollizione 300.0°C
Punto d'infiammabilità 198°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(H2N)C6H4CONH2
Quantità 5 g
Beilstein 14, 320
Informazioni di solubilità Solubility in water: <5g/L water (20°C). Other solubilities: 140g/L ethanol (20°C), slightly soluble in ethylether, benzene
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthranilamide