Learn More
Anthranilic acid, 98+%
Codice prodotto. 10182700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
5kg
Codice prodotto. 10182700
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 118-92-3 | C7;H7;NO2; | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-92-3
Formula molecolare C7;H7;NO2;
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Specifica
Materiale o nome chimico Anthranilic acid
Punto di fusione 144.0°C to 148.0°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 14, 310
Indice di Merck 15, 417
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 5.7 g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethanol, esters, acetone, soluble in pyridine, hot chloroform, hot benzene
Densità 1.4100 g/mL
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 150°C
Peso formulazione 137.14
Gravità specifica 1.4100
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthranilic acid