Learn More
Anthraquinone-d8, CDN
Codice prodotto. 30323544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323544 0.1 g 0.10g
30321212 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323544 Fornitore CDN N. del fornitore CDND19580.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Anthraquinone-D8
CAS 10439-39-1
Formula molecolare C14 2H8 O2
Quantità 0.1 g
InChI Formula InChI=1 S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C(=O)c2c1[2 H]
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioanthracene-9,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 216.26
Peso formulazione 216.1026 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity