Learn More
Anthraquinone, Mikromol™
Descrizione
Anthraquinone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthraquinone |
| CAS | 84-65-1 |
| Nomi componenti o analita | Anthraquinone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H8 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 9,10-Anthracenedione, Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC Name | anthracene-9,10-dione |
| Vedi altri risultati |