Learn More
Anthraquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthraquinone |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| Peso formulazione | 208.0524 |