Learn More
Anthraquinone, TRC
Codice prodotto. 30136801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136801 250 g 250g
30134951 500 g 500g
17939339 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA679245250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-65-1
Formula molecolare C14 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Sinonimo Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
IUPAC Name anthracene-9,10-dione
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Anthraquinone
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Peso formulazione 208.0524