Learn More
Anthrone (~90%), TRC
Codice prodotto. 30335988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335988 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA67960025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Formula molecolare C14 H10 O
Quantità 25 g
Sinonimo Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Peso formulazione 194.0732