Learn More
Anthrone, 95%, pure
Codice prodotto. 15264724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15264724 500 g Bottiglia in vetro 500g
15244724 25 g Bottiglia in vetro 25g
15254724 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15264724 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401365000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-44-8
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00001187
InChI Key RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifications
Materiale o nome chimico Anthrone
Punto di fusione 152.0°C to 157.0°C
Punti di ebollizione 721.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 07,473
Indice di Merck 15,682
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot naoh solution, conc. sulfuric acid, soluble in alcohol, benzene, aceton, soluble in most organic solvents without, fluorescence
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 95%
Grado Pure