Learn More
Anthrone, 95%
Codice prodotto. 11429416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429416 25 g 25g
11439416 100 g 100g
11449416 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19118.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions. Insoluble in water
Notes
Light Sensitive. Store away from oxidizing agents and light. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-44-8
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00001187
InChI Key RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Anthrone, Alfa Aesar
Nota nome 98%
Punto di fusione 153°C to 160°C
Colore Yellow
Quantità 25 g
Beilstein 1910173
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,691
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthrone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone