Learn More
Anthrone, ACS reagent
Codice prodotto. 10522164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10522164 100 g Plastic bottle 100g
10488240 25 g Plastic bottle 25g
15159153 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10522164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104961000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-44-8
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00001187
InChI Key RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Anthrone
Absorbance 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Punto di fusione 152.0°C to 157.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 721.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 07,473
Sensibilità (to carbohydrates) Passes Test
Indice di Merck 15,682
Informazioni di solubilità (in ethyl acetate) Passes test
Peso formulazione 194.23
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthrone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone