Learn More
Anthrone, ACS
Codice prodotto. 11367338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367338 25 g 25g
11357338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030739.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used for determination of carbohydrates | CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Used for determination of carbohydrates Anthrone is used for the determination of carbohydrates. It is used as a general reagent in the colorimetric determination of carbohydrates in yeast and plant extracts. It is involved in organic synthesis. It is utilized for the determination of sugar in body fluids. It finds application as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-44-8
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00001187
InChI Key RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC Name 10H-anthracen-9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifications
Materiale o nome chimico Anthrone
Punto di fusione 155°C to 158°C
Quantità 25 g
Beilstein 1910173
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,691
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,hot benzene,concentrated sulfuric acid,hot dilute alkali and most organic solvents. Insoluble in water.
Peso formulazione 194.23
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Product Identifier
  • Anthrone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone