Specifica
| CAS | 90-44-8 |
| Punto di fusione | 152°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 721°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C14H10O |
| Numero MDL | 1187 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 194.23g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Anthrone