Learn More
anti-AIF-1/Iba1, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP2-16908
Encompass
Codice prodotto. 15786497
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
AIF-1/Iba1 Polyclonal specifically detects AIF-1/Iba1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni