Learn More
anti-AKR1A1, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Beinhaltet
Capture antibody: rabbit MaxPab affinity purified polyclonal anti-AKR1A1 (100μg) , Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-AKR1A1 (20μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | AKR1A1 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human AKR1A1. |
| Gene | AKR1A1 |
| Alias gene | ALDR1/ALR/ARM/DD3/MGC12529/MGC1380 |
| Simboli geni | AKR1A1 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.