Learn More
anti-CAMKK1 Matched Antibody Pair, Abnova
Descrizione
Includes
Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-CAMKK1 (100μg); Mouse purified polyclonal anti-CAMKK1 (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade. Three transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified for this gene
ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | CAMKK1 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CAMKK1. |
| Gene | CAMKK1 |
| Alias gene | CAMKKA/DKFZp761M0423/MGC34095 |
| Simboli geni | CAMKK1 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.