Learn More
anti-CASP3, CASP9 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
CASP3 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CASP9 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CASP3 protein, and the other against the CASP9 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigene | CASP3 |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | CASP3 |
| Alias gene | CPP32/CPP32B/SCA-1 |
| Simboli geni | CASP3 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.