missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTK7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA514909

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 10820051

  • 472.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

PTK7 Polyclonal antibody specifically detects PTK7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica

Specifica

PTK7
Polyclonal
Unconjugated
Ptk7
8430404F20Rik; CCK4; CCK-4; chz; Colon carcinoma kinase 4; inactive tyrosine-protein kinase 7; mPTK7/CCK4; protein chuzhoi; protein tyrosine kinase 7; protein tyrosine kinase 7 (inactive); protein-tyrosine kinase 7; Pseudo tyrosine kinase receptor 7; Ptk7; PTK7 protein tyrosine kinase 7; receptor tyrosine kinase-like protein; serum response factor; Srf; Tyrosine-protein kinase-like 7
Rabbit
Affinity chromatography, Protein A
RUO
5754
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q13308
Ptk7
KLH conjugated synthetic peptide between 21-52 amino acids from the N-terminal region of human CCK4 (PTK7)
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali