missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Anti-CD47 Antibody RM1014, Rabbit Multiclonal, BSA and Azide Free, 1 mg
Descrizione
- Applications: WB, ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Multiclonal
- Isotype: IgG
- Reactivity: Human
- Purification: Affinity purification Protein A
- Form: Liquid
- Storage Buffer: PBS (pH 7.2 - 7.4)
- Additional Features: BSA and Azide free; tested in knockout cell lines; tested for Leica Bond™
Specifica
Specifica
| Tampone | PBS, pH7.2 to 7.4 |
| Detection Location | In-Blot Detection, In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Leica Bond System |
| Forma | Liquid |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Target Molecule | CD47 |
| Metodo di rilevamento | Chromogenic, Chemiluminescence, Fluorescence |
| Cross-reattività | Human |
| Formulazione | PBS, pH 7.2 to 7.4 |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?