missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Codice prodotto. 16125984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16125984 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16125984 Fornitore Abnova N. del fornitore H00000972D01P.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CD74 protein.

Sequence: MHRRRSRSCREDQKPVMDDQRDLISNNEQLPMLGRRPGAPESKCSRGALYTGFSILVTLLLAGQATTAYFLYQQQGRLDKLTVTSQNLQLENLRMKLPKPPKPVSKMRMATPLLMQALPMGALPQGPMQNATKYGNMTEDHVMHLLQSHWNWRTRLLGWV

Specifica

Antigene CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain
Applicazioni In situ PLA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CD74 protein.
Formulazione PBS with no preservative; pH 7.4
Gene CD74
N. accesso geni NM_001025158.1
Alias gene DHLAG/HLADG/Ia-GAMMA
Simboli geni CD74
Specie ospite Rabbit
Immunogeno CD74 (NP_001020329.1, 1 a.a. ∼ 160 a.a) full-length human protein.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Membrane Receptors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 972
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.