Learn More
anti-CD99 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-CD99 (100μg); Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-CD99 (50μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CD99
Host Species: Mouse, Rabbit
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair (Transfected Lysate)
Specifica
Specifica
| Antigene | CD99 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CD99. |
| Gene | CD99 |
| Alias gene | MIC2/MIC2X/MIC2Y |
| Simboli geni | CD99 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.