missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CKS2, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-CKS2 (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-CKS2, IgG2b Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Specifica
Specifica
| Antigene | CKS2 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Biotin |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CKS2. |
| Gene | CKS2 |
| Alias gene | CKSHS2 |
| Simboli geni | CKS2 |
| Specie ospite | Mouse |
| Quantità | 1 Set |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?