Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Anti Dust Sticky Mat Doormats
Use CEEC Control Environ Eqpt Corp™ Anti-Dust Sticky Mat Doormats to control environmental contaminants. Their 100% non-skid adhesive backing secures mat placement and helps prevent under mat contamination. They also feature an anti-microbial agent in all adhesives.
Marca:  CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSS364534B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.48000kg
Codice prodotto. 11856383
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Spill-control formula
  • Available with square or beveled edges to allow smooth cart passage;
  • No delamination (detachment) of sheets
Specifica
Specifica
91 x 114 cm
Blue
120/Pk.