missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-EPHB3, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™

Codice prodotto. 16122004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16122004 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16122004 Fornitore Abnova N. del fornitore H00002049AP41.1Set
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-EPHB3, IgG1 Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-EPHB3, IgG2a Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Specifica

Antigene EPHB3
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Biotin
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human EPHB3.
Gene EPHB3
Alias gene ETK2/HEK2/TYRO6
Simboli geni EPHB3
Specie ospite Mouse
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2049
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-EPHB3, IgG1 Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-EPHB3, IgG2a Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.