Learn More
anti-F2, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-F2 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-F2 (50μg)
Spécification
Spécification
| Antigene | F2 |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | F2 |
| Alias gene | PT |
| Simboli geni | F2 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?