missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-FABP1 Matched Antibody Pair, Ab-1, Abnova

Codice prodotto. 16182014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16182014 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16182014 Fornitore Abnova N. del fornitore H00002168AP11.1Set
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-FABP1 (100μg); Mouse monoclonal anti-FABP1, IgG2bκ (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

FABP1 encodes the fatty acid binding protein found in liver. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABP1 and FABP6 (the ileal fatty acid binding protein) are also able to bind bile acids. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism.

ELISA

Specifica

Antigene FABP1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human FABP1.
Gene FABP1
Alias gene FABPL/L-FABP
Simboli geni FABP1
Specie ospite Mouse, Rabbit
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2168
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-FABP1 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-FABP1, IgG2b Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.