Learn More
anti-FABP2/I-FABP, Polyclonal, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-59746
Encompass
Codice prodotto. 15703506
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
FABP2/I-FABP Polyclonal specifically detects FABP2/I-FABP in Human, Mouse, Fish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni