Learn More
anti-GAB1 Ab-2 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-GAB1 (100μg); Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-GAB1 (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human GAB1
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair (Recombinant Protein)
Specifica
Specifica
| Antigene | GAB1 Ab-2 |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| Target Species | Human |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.