Learn More
anti-HIP1 Ab-2 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-HIP1 (100μg); Detection antibody: mouse monoclonal anti-HIP1, IgG2a Kappa (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Isotype: IgG, IgG2a, κ
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Specifica
Specifica
| Antigene | HIP1 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human HIP1. |
| Gene | HIP1 |
| Alias gene | ILWEQ/MGC126506 |
| Simboli geni | HIP1 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.