missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Anti-Histone H3 Antibody, Rabbit Multiclonal, RM1001, Carrier Free, 100 μg
Descrizione
- Host species: Rabbit
- Clonality: Multiclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC/IF, IP, Dot, WB, Flow Cyt (Intra), PepArr
- Species reactivity: Human, Mouse, Rat
- Purification: Affinity purification Protein A
- Form: Liquid
- Features: Carrier-free, conjugation-ready, BSA-free
Specifica
Specifica
| Tampone | PBS, pH7.2 to 7.4 |
| Detection Location | In-Blot Detection |
| Forma | Liquid |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Reattività | Human, Rat, Mouse |
| Target Molecule | Histone H3 (citrullinated R2, R8, R17), Human, Mouse, Rat |
| Metodo di rilevamento | Chemiluminescence, Fluorescence |
| Cross-reattività | Human, Mouse, Rat |
| Formulazione | PBS, pH 7.2 to 7.4 |
| Quantità | 100 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?