missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD1, Human, IP-WB Antibody Pair (PW2), Abnova™

Codice prodotto. 16152184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16152184 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16152184 Fornitore Abnova N. del fornitore H00003231PW2.1Set
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-HOXD1 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-HOXD1 (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Specifica

Antigene HOXD1
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gene HOXD1
Alias gene HOX4/HOX4G/Hox-4.7
Simboli geni HOXD1
Specie ospite Mouse, Rabbit
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3231
Include Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-HOXD1 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-HOXD1 (50 ul)
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.