Learn More
anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD
300.00€ - 635.00€
Specifica
Antigene | Human CD56 |
---|---|
Clone | NCAM16.2 |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Violet 421 |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15842209
|
BD Biosciences
562752 |
25 Tests |
300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15832209
|
BD Biosciences
562751 |
100 Tests |
635.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
Flow Cytometry
Specifica
Human CD56 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
NCAM16.2 | |
Brilliant Violet 421 | |
RUO | |
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM | |
Affinity Purified |