Learn More
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Sheep |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Primario o secondario | Secondary |
| Isotype | IgG |