Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
351.00€ - 361.00€
Specifica
Clone MOPC-21
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Coniugato FITC
Specie ospite Mouse
Isotype IgG1 κ
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10014743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
554679
0.1 mg
361.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15856738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
551954
50 Tests
351.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Specifica
Specifica
MOPC-21
FITC
IgG1 κ
Undiluted at 4°C
Flow Cytometry, Western Blot
Mouse
Affinity Purified