Learn More
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Marca: BD Biosciences 349053
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Flow Cytometry
Specifica
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Affinity Purified | |
| Isotype Control (Primary) | |
| Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze. |
| X39 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Human | |
| IgG2a κ |