missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-KIRREL2 Matched Antibody Pair, Ab-1, Abnova

Codice prodotto. 16026419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16026419 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16026419 Fornitore Abnova N. del fornitore H00084063AP11.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-KIRREL2 (100μg); Mouse monoclonal anti-KIRREL2, IgG2aκ (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

ELISA

Specifica

Antigene KIRREL2
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human KIRREL2.
Gene KIRREL2
Alias gene DKFZp564A1164/FILTRIN/MGC15718/NEPH3/NLG1
Simboli geni KIRREL2
Specie ospite Mouse, Rabbit
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84063
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-KIRREL2 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-KIRREL2, IgG2a Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.