Learn More
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um) Kit
Codice prodotto. 18375223 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18375223 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18375223 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP311302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    582.75€ / 5mL
    Risparmia 34.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
designed to capture fluorophore-conjugated antibodies, serving as accurate and consistent compensation controls in multicolor flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Quantità 5 mL
Bersaglio Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um)
Formulazione PBS, 0.2% BSA
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Product Type Kit