Learn More
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 3 Population (5.5 um) Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Quantità | 3 x 5 mL |
| Formulazione | PBS, 0.2% BSA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |