Learn More
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 3 Population (7.5 um) Kit
Codice prodotto. 18355146 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 x 5 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18355146 3 x 5 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18355146 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP300499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    546.00€ / 1 sets
    Risparmia 32.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
The Anti-Mouse Ig (H+L) Compensation Beads are designed to capture fluorophore-conjugated antibodies, serving as accurate and consistent compensation controls in multicolor flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 3 x 5 mL
Formulazione PBS, 0.2% BSA
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry