Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG, Whole Molecule |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Sheep |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Primario o secondario | Secondary |
| Isotype | IgG |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep, 1 ml
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?